Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Fuktighet/temperatur/daggpunktsmätare för minneskort
Produktkod. 15214016 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
0 °C till 50 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15214016
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Minneskorts fukt-/temperatur-/daggpunktsmätare med min/max-minnen och hög/lågt larm, plus integrerad datalogger.
Övervakar skåp, inkubatorer, renrum, förråd, labb, fläktar och kritiska områden
Termometer
  • Omslag 32° till 122,0 °F (0° till 50,0 °C)
  • Min/max visar högsta/lägsta avläsningar för någon tidsperiod
  • Larmet ställs in i steg om 0,1
  • Larmet piper och blinkar med en klar röd lysdiod när temperatur, luftfuktighet eller daggpunkt stiger över eller understiger användarinställda utlösningspunkter
  • Fyrraders display med 0,7 tum siffror
DataLogger
  • Spelar in avläsningar från en gång i minuten till upp till en gång var 720:e minut på ett standard SD-minneskort
  • Fångar motsvarande avläsningar minut för minut under 10 år
  • Medföljande minneskortläsare ansluts till valfri USB datorport för en omedelbar rapport, utan programvara att installera
  • Textrapporten inkluderar datum/tid på dagen och alla sensoravläsningar på en enda rad
  • Rapporten kan skickas till valfritt kalkylblad eller databas
Specifikationer
  • Samplingsfrekvens: En gång per minut upp till en gång per 720 minuter (kan konfigureras av användaren)
  • Minne: 256 MB minneskort, men upp till 4 GB kort kan rymmas
  • Funktioner: Min/max minne, Hög/lågt larm, datafångst
  • Temperaturområde: 0° till 50,0 °C med 0,1 C °upplösning
  • Temperaturnoggrannhet:± 1 °C
  • Luftfuktighetsområde: 0,0 till 90,0 %
  • Luftfuktighetsupplösning: 0,1 %
  • Fuktighetsnoggrannhet: ±5 % RH vid 25 °C mellan 20 till 85 % RH; ±7% RF på annat håll
  • Daggpunktsintervall: -20,0° till +50,0 C °med 0,1° upplösning
  • Storlek L x B x H: 3,5 x 4,25 x 1,25 tum. (8,9 x 10,8 x 3,2 cm)
  • Vikt: 7 oz. (200 g)
Beställningsinfo
Fungerar med medföljande batterier eller medföljande adapter. Batterier håller ett år utan datainsamling och en månad med en samplingshastighet på en per minut. Om adaptern inte får någon ström ger batteriet automatisk backup.
Certifikat
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 8.9 x 10.8 x 3.17 cm
För användning med (applikation) Skåp, inkubatorer, renrum, lagerrum, labb, fläktar och kritiska områden
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.17 cm
Fuktighetsområde 0 till 90 % RH
Inkluderar Batterier, Adapter, 256 MB minneskortläsare, Magnetiska monteringsremsor, Velcro™ Väggfäste, bänkställ, spårbart certifikat och hög slagkraft, kemikaliebeständigt, ABS-plastfodral
Längd (metrisk) 8.9 cm
Material ABS-plast
Vikt (engelska) 7 oz.
Vikt (metrisk) 120.5 g
Bredd (engelska) 4,25 tum
Produkttyp Fuktighet/temperatur/daggpunktsmätare för minneskort
Längd (engelska) 3,5 tum
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 32 °F
Min. Temperatur (metrisk) 0 °C
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±5 % RF vid 25 °C (20 till 85 % RF),± 7% RH annars
Visa LCD
Bredd (metrisk) 10.8 cm