Läs mer
Fisherbrand™ Refrigerator/Freezer Plus™ Termometer
Produktkod. 11709755 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11709755 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 11709755
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 SEK
    709.50 SEK / Paket med 1
    Save 1105.50 SEK
    60% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas för vätskor, luft/gas, halvfasta ämnen, vattenbad och kylskåp
Övervakar temperaturer exakt i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor. Fisherbrand™ Kyl/frys Plus™ Termometern inkluderar sensor med 5 mm diameter och 19 mm längd. Kan användas för vätskor, luft/gas, halvfasta ämnen, vattenbad och kylskåp.
  • Minne och högsta temperaturminne
  • Trippeldisplay visar samtidigt lägsta, högsta och aktuella temperaturer
  • Hög- och lågtemperaturlarm programmerbart i steg om 1 grad
  • Inkluderar kalibreringscertifikat
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,18 tum.
Diameter (metrisk) sond 5 mm
Mått (L x B x H) 83 x 16 x 64 mm
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Inkluderar Spårbart certifikat, AAA-batteri
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (metrisk) 83 mm
Längd (metrisk) kabel 304.8 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.39 g
Bredd (engelska) 2,5 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 3,25 tum.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frysen
Noggrannhet ±0,5 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6.35 cm