Beskrivning
Blandade djärva färger för distinkt utseende. Fisher Scientific™ Traceable™ Timern levereras med 3 unika färgglada ramar, vilket möjliggör anpassning.
- Unikt minne återställer kanalen till tidigare programmerad inställning med en knapptryckning
- Räknar upp under larm, vilket indikerar förfluten tid sedan larm, 12/24 timmars klocka
Räkna upp eller ner från 100 timmar för experiment med längre varaktighet. Minnesfunktionen återställer displayen till den programmerade tiden.
Traceable™ Produkterna har en individuellt numrerad Traceable™ Certifikat tillhandahålls med varje enhet, som garanterar noggrannhet från vårt ISO/IEC 17025:2017(1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement. Varje produkt går igenom en intensiv kontrollprocess innan den kan bära det spårbara namnet, vilket sparar både tid och pengar genom att inte behöva kalibrera separat.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handhållen/bänktimer |
| Tidsintervall | 99 timmar. 59 min 59 sek |
| Larm | Hörbar |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LCD |
| Antal kanaler | 4 |
| Batterityp | nr 357 storlek silveroxid |
| Färg | Vitt |
| Vikt (engelska) | 0.2 lb. |
| Visa mer |