Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Nano™ Timer
Produktkod. 15294006 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
23 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
15294006 23 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 15294006
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder ultraliten storlek med intuitiv användning
Erbjuder ultraliten storlek med intuitiv användning. Fisher Scientific™ Traceable™ Nano Timer visar alarmtid för nedräkning/stoppur (uppräkning) och tid på dagen (AM/PM och 24-timmarsformat).
  • Räknar ner eller upp till 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunder på två tidtagningskanaler
  • Noggrannhet: 0,01 %
  • 0,375 tum höga siffror kan läsas från 10 fot. (3m)
  • För upprepade tester återgår tvåkanalsminnet visningen till den ursprungliga programmerade tiden
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™
Specifications
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 23 timmar. 59 min 59 sek
Larm Hög db larm ljuder i 1 min.
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Mått (L x B x H) 2,5 x 0,5 x 2 tum. (6,4 x 1,3 x 5,08 cm)
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 6.4 cm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 1.3 cm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (engelska) Display 0,375 tum
Höjd (metrisk) 5.08 cm
Höjd (metrisk) display 0.93 cm
Vikt (engelska) 2,5 oz.
Vikt (metrisk) 71 g
Inkluderar Spårbart certifikat
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST