Läs mer
Traceable™ pH-buffertstandarder, certifierat referensmaterial (CRM), Fisherbrand™
Produktkod. 11744256 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
16 oz.
6 x 100 mL
Förpackning:
6 skott à 100 ml
Bottle
Flaska
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11744256
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
IUPAC-formulering
  • Kompatibel med alla märken och instrument och elektroder
  • Noggrannhet vid 25 °C är± 0,010 pH
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer Standards
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) Instruments and Electrodes
pH 4.005
Fysisk form Vätska
Kvantitet 16 oz.
Lösningstyp Buffer
Anteckningar om renhetsgrad Accuracy at 25°C is ±0010pH
Förpackning Flaska
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Kvalitet Certifierad