Läs mer
Traceable™ pH-buffertstandarder, certifierat referensmaterial (CRM), Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
16 oz.
6 x 100 mL
Förpackning:
6 skott à 100 ml
Bottle
Flaska
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
IUPAC-formulering
- Compatible with all makes and instruments and electrodes
- Accuracy at 25°C is ±0.010 pH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | pH Buffer Standards |
| För användning med (applikation) | Calibration |
| För användning med (utrustning) | Instruments and Electrodes |
| pH | 7.0 |
| Fysisk form | Liquid |
| Kvantitet | 16 oz. |
| Lösningstyp | Buffer |
| Anteckningar om renhetsgrad | Accuracy at 25°C is ±0010pH |
| Förpackning | Bottle |
| Spårbarhet till NIST | Traceable to NIST |
| Visa mer |