Läs mer
Traceable™ pH-buffertstandarder, certifierat referensmaterial (CRM), Fisherbrand™
Produktkod. 11764256 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kvantitet:
16 oz.
6 x 100 mL
Förpackning:
6 skott à 100 ml
Bottle
Flaska
pH:
4.005
7.0
7.00
10.012
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11764256
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
IUPAC-formulering
  • Compatible with all makes and instruments and electrodes
  • Accuracy at 25°C is ±0.010 pH
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer Standards
För användning med (applikation) Calibration
För användning med (utrustning) Instruments and Electrodes
pH 10.012
Fysisk form Liquid
Kvantitet 16 oz.
Lösningstyp Buffer
Anteckningar om renhetsgrad Accuracy at 25°C is ±0010pH
Förpackning Bottle
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Kvalitet Certified