Läs mer
Traceable™ pH-buffertstandarder, certifierat referensmaterial (CRM), Fisherbrand™
Produktkod. 11794256 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Kvantitet:
16 uns
6 x 100 ml
Förpackning:
6 skott à 100 ml
Flaska
pH:
10,012
4,005
7,0
7,00
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning pH unitSize
11794256 6 x 100 ml 6 skott à 100 ml 10,012 Paket med 6
11774256 6 x 100 ml 6 skott à 100 ml 4,005 Paket med 6
11744256 16 uns Flaska 4,005 Varje
11784256 6 x 100 ml 6 skott à 100 ml 7,00 Paket med 6
11754256 16 uns Flaska 7,0 Varje
11764256 16 uns Flaska 10,012 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11794256
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
IUPAC-formulering
  • Kompatibel med alla märken och instrument och elektroder
  • Noggrannhet vid 25 °C är± 0,010 pH
Specifikationer
Kemiskt namn eller material pH Buffer Standards
För användning med (applikation) Kalibrering
För användning med (utrustning) Instruments and Electrodes
pH 10,012
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 100 ml
Lösningstyp Buffer
Anteckningar om renhetsgrad Accuracy at 25°C is ±0010pH
Förpackning 6 skott à 100 ml
Spårbarhet till NIST Traceable to NIST
Kvalitet Certifierad