Description
Includes
Justerbar sondhållare, Velcro™ fästelement, magnetremsor, sond, slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-fodral, 9V alkaliskt batteri
- Ultratunn mikrokabel gör att frysdörrar kan stängas utan att förseglingen påverkas
- Snabbrespons, 100,0 Ohm platinasond är lämplig för användning med vätskor, luft/gas och fruset material
Specifikationer:
- Räckvidd: -99,9° till +199,9 °C
- Noggrannhet:± 2 °C
- Upplösning: 0,1°
- Termometerstorlek: 2,75 x 4,25 x 0,75 tum. (6,9 x 10,8 x 1,9 cm)
- Vikt: 4,25 oz. (0,12 kg)
- Sondlängd: 3 tum. (7,6 cm), dia. 0,16 tum. (41 mm)
- Total skaftlängd: 5 tum. (12,7 cm)
- Kabellängd: 9,66 fot. (2,9 m)
Certifications
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,16 tum. |
| Mått (L x B x H) | 4,25 x 2,75 x 0,75 tum. (10,8 x 7,6 x 1,9 cm) |
| För användning med (applikation) | Övervakning av temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp |
| Höjd (engelska) | 0,75 tum |
| Höjd (metrisk) | 1.9 cm |
| Inkluderar | Justerbar sondhållare, Velcro™ fästelement, magnetremsor, sond, slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-fodral, 9V alkaliskt batteri |
| Längd (engelska) Kabel | 115,9 tum. |
| Längd (engelska) Sond | 5 tum |
| Längd (metrisk) | 108 mm |
| Show More |