Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum High-Accuracy Refrigerator/Freezer Thermometer
Produktkod. 13577070 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Sondtyp:
Flasksond
Kulsond utan flaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sondtyp unitSize
13577070 Flasksond Varje
13567070 Kulsond utan flaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13577070
Traceable™ Platinum högprecisions kyl/frystermometer lagras i minnet och visar lägsta/maximala värden för de senaste 24 timmarna (varje timme), sju dagar (varje dag) eller senaste 31 dagarna (varje dag).
  • Högt/lågt larm
  • Tids-/datumstämpeltangenten visar exakt tid och datum för alla lägsta och maximala avläsningar
  • Upplösning och noggrannhet uppfyller exakta mått för kyl/frys
  • Förseglad flaska i GRAS-material (allmänt erkänt som säkert) är isolerad från snabba temperaturförändringar när dörren öppnas
  • Kyl/frysdörr stängs och tätar tätt runt mikrotunn kabel
  • Trippeldisplay visar aktuell° C/° F och lägsta/högsta temperaturer
  • Larm kan ställas in i 0.1° ökar och signalerar när temperaturen stiger över eller understiger börvärdena
  • Visuella lysdioder och ljudlarmsignaler kontinuerligt även om temperaturen återgår till icke-larmområde
  • Tillåter enkel kalibrering med en knapp för användaren
Specifikationer
  • Räckvidd: -50° till +70,00 °C
  • Upplösning: 0,01°
  • Noggrannhet:± 0,1 °C
  • Display: tre rader, två larmlysdioder
  • Kabel: vattentät, 120 tum.
  • Boett: slagkraftig, kemikaliebeständig, ABS-plast
  • Storlek: 2,75 x 4,25 x 0,75 tum.
  • Vikt: 5 oz. (141,7 g)
Flasksond:
  • Fyrtrådig platina vattentät flasksond säkerställer linjär respons och hög noggrannhet över hela sortimentet
  • Förseglad flaska av GRAS-material (allmänt erkänt som säkert) är isolerad från snabba temperaturförändringar när dörren öppnas
  • 1 x 2,5 tum.
Sond utan flaska:
  • Ingen flaska
  • Sonden är 0,187 tum i diameter. x 0,75 in.L
Certifikat
An individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST traceable
Specifikationer
Inkluderar Batterier, 10 fot. kabel, kulsond 201 tum kabel, magnetremsor, Velcro™ tejp, bänkställ
Längd (metrisk) 18 cm
Material ABS-plast
Sondtyp Flasksond
Upplösning 0,01 °C
Produkttyp Digital termometer
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58° till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8 cm