Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Platina högprecisions kyl-/frystermometer
Produktkod. 13507080 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-100,00 °C till +199,99 °C
-100,00 °C till +70 °C
Temperaturområde (engelska):
-148 °F till +158 °F
-148 °F till +392 °F
Sondtyp:
Kulsond
Rostfri stålhandtagsprob
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Temperaturområde (engelska) Sondtyp
13507080 -100,00 °C till +70 °C -148 °F till +158 °F Kulsond
13597070 -100,00 °C till +199,99 °C -148 °F till +392 °F Rostfri stålhandtagsprob
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13507080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3000.00 SEK
    1766.88 SEK / Paket med 1
    Save 1233.12 SEK
    41% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Batterier, platina RTD-sensor/sond i rostfritt stål, magnetremsor, Velcro™ tejp, bänkställ
Visar minimi- och maxvärden för de senaste 24 timmarna (varje timme), sju dagar (varje dag) eller de senaste 31 dagarna (varje dag).
Visar minimum/maxvärden för de senaste 24 timmarna (varje timme), sju dagar (varje dag) eller de senaste 31 dagarna (varje dag). Fisher Scientific™ Traceable™ Platinum högnoggrann kyl-/frystermometer med en platina-vattentät sond i rostfritt stål ger exakta avläsningar med spetspenetration på 0,3 tum och vattentät kabel.
Triple display shows current °F/ °C and minimum/maximum temperatures
  • Time/Date stamp key shows the exact time and date for all minimum and maximum readings
  • 4-wire platinum sensor ensures linear response and high accuracy across the entire range
  • Alarm is settable in 0.1° increments and signals when temperature rises above/falls below set points
  • Visual LEDs and audible alarm signal continuously even if temperature returns to non-alarm range
  • Resolution: 0.01°
  • Accuracy: ±0.1°C
  • Display: easy-to-read, 3-line and 2 alarm LEDs
  • Cable length: 10-feet
  • Size: 2.75 x 4.25 x 0.75 in.
  • Weight: 5 oz.
  • Case: high-impact, chemical-resistant ABS plastic
Certifikat
Ett individuellt serienumrerat spårbarhetscertifikat medföljer från ett ISO 17025-kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det visar spårbarhet till standarder från NIST (National Institute of Standards and Technology). NIST-spårbar
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,187 tum dia.
Inkluderar Batterier, platina RTD-sensor/sond i rostfritt stål, magnetremsor, Velcro™ tejp, bänkställ
Längd (engelska) Sond 0,74 tum.
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) sond 9 tum
Material ABS-plast
Sondtyp Kulsond
Upplösning 0,01 °C
Produkttyp Digital termometer
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (engelska) -148 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -100,00 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8 cm