Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Ultra-exakt ersättning Bullet™ Sond
Produktkod. 15264016 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15264016 -100 °C till +200 °C Varje
1 options
Produktkod. 15264016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Platinum Ultra-exakt ersättning Bullet™ Sond är ett tillbehör för användning med Traceable Platinum Ultra-Excurate digital termometer.
  • Tillbehör för användning med spårbar platina ultraexakt digital termometer
  • Hög noggrannhet: 0,05 procent mellan -80 och +290 grader. Celsius
  • Vattentät
  • 4-tråds platina/rostfritt stål
    • Sond: 0,381 dia. x 15,24 mm L (0,15 x 6 tum)
    • Kabellängd: 2,74 m (9 fot)
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,15 tum.
Diameter (metrisk) sond 0.381 mm
Längd (engelska) Kabel 9 ft.
Längd (engelska) Sond 6 tum
Längd (metrisk) 2,74 m (kabel), 152,4 mm (sond)
Längd (metrisk) kabel 2.74 m
Längd (metrisk) sond 15.24 mm
Material Platina, Rostfritt stål
Sondtyp Platina RTD kulsond i rostfritt stål
Produkttyp Kulsond
Max. Temperatur (engelska) 554 °F
Max. Temperatur (metrisk) 200 °C
Min. Temperatur (engelska) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (engelska) -148 °F till +392 °F
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +200 °C
För användning med (utrustning) Spårbar Platinum Ultra-exakt digital termometer
Noggrannhet 0,05 procent mellan -80 till +290 grader C
Visa mer Visa mindre
För förbättrad prestanda bör sonder kalibreras som ett system med mätaren.