Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Platinum Ultra-exakt utbyteshandtagsprob
Produktkod. 15254016 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +500 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
15254016 -200 °C till +500 °C Varje
1 options
Produktkod. 15254016
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Platinum Ultra-Excurate Replacement Handle Probe är ett tillbehör för användning med spårbar Platinum Ultra-Excurate digital termometer.
  • Hög noggrannhet: 0,05 procent mellan -80 och +290 grader. Celsius
  • Vattentät
  • 4-tråds platina/rostfritt stål
Specifikationer
Diameter (engelska) Sond 0,13 tum.
Diameter (metrisk) sond 3.3 mm
Längd (engelska) Kabel 6 ft.
Längd (engelska) Sond 16,9 cm
Längd (metrisk) 1,8 m (kabel), 17,8 cm (sond)
Längd (metrisk) kabel 1.8 m
Längd (metrisk) sond 17.8 cm
Material Platina, Rostfritt stål
Sondtyp Platina RTD-sond i rostfritt stål
Produkttyp Ersättningshandtagsprob
Max. Temperatur (engelska) 932 °F
Max. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (engelska) 392 °F
Min. Temperatur (metrisk) 200 °C
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +932 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +500 °C
För användning med (utrustning) Spårbar Platinum Ultra-exakt digital termometer
Noggrannhet 0,05 procent mellan -80 till +290 grader C
Visa mer Visa mindre
För förbättrad prestanda bör sonder kalibreras som ett system med mätaren.