Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Bärbar mätare för upplöst syre
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Kräver
DAS-3™ Datainsamlingssystem tillbehör (11-661-22) eller DAS-4™ Datalogger System (06-662-72) krävs för att överföra data till en datorfil
Traceable™ Bärbar mätare för upplöst syre kan spåras till NIST™ standarder.
- Stora siffror visar DO och temperatur samtidigt
- DO-intervall, 0,0 till 20,0 mg/L, upplösning på 0,1,± 0,4 mg/L noggrannhet
- Temperaturområde, 0° till 60 °C (32° till 140 °F),± 0,8 C (°± 1,5 °F)
- Mätaren återkallar högsta, lägsta och genomsnittliga värden; HOLD-knappen fryser displayen
- RS-232-C utgång ansluts till dator eller datalogger för övervakning och lagring av resultat
Beställningsinfo
Mått (L x B x H): 3 x 1,25 x 7 tum. (7,6 x 3,2 x 17,8 cm); väger 9,5 oz. (269 g). 115 V-adapter (11-661-23) tillgänglig separat
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat till A2LA. ISO 17025 Certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Sond, elektrolytlösning, 40 tum. (101,6 cm) kabel, 9 V alkaliskt batteri, RS-232-C-utgång, två utbytesprobhuvuden, provprogram som lagrar 100 avläsningar |
| Utgångar | RS232C |
| För användning med (applikation) | DO |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 60 °C |
| Upplösning (temperatur) | 0,1 °C |
| Noggrannhet (temperatur) | ±0,8 °C |
| Visningstyp | LCD |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, NIST |
| Vikt (metrisk) | 0.26 kg |
| Vikt (engelska) | 9,5 oz. |
| Visa mer |