Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Dial Barometrar
Produktkod. 11734206 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Noggrannhet (barometer):
±0,5 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet (barometer) Förpackningsstorlek
11734206 ±0,5 % Varje
1 options
Produktkod. 11734206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1650.00 SEK
    1497.74 SEK / Paket med 1
    Save 152.26 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för att övervaka väderförändringar eller miljöförhållanden i labb eller anläggningar
Lättläst Fisher Scientific™ Traceable™ Precision Dial Barometers är idealiska för att övervaka väderförändringar eller miljöförhållanden i labb eller anläggningar.
  • Urtavlan är 4,12 tum i diameter. (10,8 cm)
  • Inrymd i kromfodral
  • Manuell pekare visar barometrisk förändring sedan senaste visning
  • Skruvjustering kompenserar för höjden
Beställningsinfo
Nettovikt: 1 lb. (0,45 kg)
Certifikat
NIST spårbart
Uppfyllande
Individuellt serienumrerat certifikat från en ISO 17025 kalibreringslabb för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
För användning med (applikation) Övervakning av väderförändringar eller miljöförhållanden i labb eller anläggningar.
Noggrannhet (barometer) ±0,5 %
Inkluderar Inbyggt skrivbordsställ med urtag
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerat certifikat från en ISO 17025 kalibreringslabb för att +indikera instrumentets spårbarhet till +standarder tillhandahållna av NIST™ .
Produkttyp Precisionsmålbar
Material Korrosionsbeständig nickel-krom
Vikt (metrisk) 0.45 kg
Vikt (engelska) 1 lb.
Diameter (metrisk) yta 10.8 cm