Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Tryck/vakuummätare
Produktkod. 11724216 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tryckområde:
-736 till 1500 mmHg
-736 till 37 500 mmHg
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tryckområde Förpackningsstorlek
11724216 -736 till 1500 mmHg Varje
11714216 -736 till 37 500 mmHg Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11724216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5935.00 SEK
    5621.87 SEK / Paket med 1
    Save 313.13 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Certificate to indicate traceability to standards provided by NIST, 40 in. (102cm) cable, and transducer with 1/4 NPT male-threaded stainless-steel end. Also includes one 9V battery.
Traceable™ Tryck-/vakuummätare mäter i millimeter kvicksilver, pund per kvadrattum, staplar, meter vatten och atmosfärer.
Bärbara mätare med sensor och kabel. Använd med alla gaser och vätskor som är kompatibla med 316 rostfritt stål. Noggrannhet: 1 % fullskalig +1 siffra.
  • Data visas på en lättläst LCD-skärm med siffror på 0,375 in.H (1 cm)
  • Har DATA HOLD-knapp för att frysa displayen och fånga avläsningar
  • Minnesknappen återkallar högsta och lägsta avläsningar
  • Nollställning uppnås med en knapptryckning
  • Enheten kan anslutas till en dator eller datalogger via RS-232 serieporten för att registrera resultat
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ intyg lämnas från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat till A2LA vilket indikerar spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST .
Specifikationer
Batterityp 9 V
Certifikat och efterlevnad ISO 9001/ISO 17025 A2LA/NIST
Mått (L x B x H) 3 x 1,25 x 7 tum. (7,62 x 3,17 x 17,8 cm)
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17.8 cm
Inkluderar Certifikat för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST , 40 tum. (102 cm) kabel och givare med 1/4 NPT hangängad ände av rostfritt stål, inkluderar även ett 9 V-batteri
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.62 cm
Vikt (engelska) 9,5 oz.
Vikt (metrisk) 0.26 kg
Bredd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (metrisk) 3.17 cm
Noggrannhet 1 % fullskalig
Visningstyp LCD
Tryckområde -736 till 1500 mmHg
Produkttyp Tryck/vakuummätare