Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kyl/frys larmtermometrar
Produktkod. 11705853 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11705853 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 11705853
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Velcro™ och magnetiska monteringsremsor, ett AAA-batteri och ABS-plastfodral
Ger noggrann avläsning när frys-/kylskåpsdörrar är öppna med temperaturbuffrad, sensorförseglad i buteljerad glykollösning
Ger exakt avläsning när frys-/kylskåpsdörrar är öppna med temperaturbuffrad, sensorförseglad i buteljerad glykollösning. Fisher Scientific™ Traceable™ Kylskåps/fryslarmtermometer visar aktuella, höga och låga temperaturer och varnar användaren med visuella och hörbara signaler om temperaturen avviker från börvärdena.
  • Övervakar temperaturen i frysar, kylar, inkubatorer, vattenbad och värmeblock
  • Trippeldisplay visar aktuella, höga och låga temperaturer samtidigt
  • Larm (endast kat.nr 06-664-11) inställt på 1° steg varnar användaren med visuella och ljudsignaler om temperaturen går utanför börvärdena
  • 10 fot lång (3m) mikrokabel gör att dörrar kan stängas på den
  • Mått: 4,25 L x 2,75 W x 0,75 tum H (11 x 7 x 2 cm)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 2,5 x 3,25 x 0,63 tum. (63,5 x 82,5 x 16 mm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i frysar, kylskåp, inkubatorer, värmeblock
Höjd (engelska) 0,63 tum.
Höjd (metrisk) 16 mm
Inkluderar Velcro™ och magnetisk monteringsremsa, ett AAA-batteri, ABS-plastfodral
Längd (engelska) Totalt 2,5 tum
Längd (metrisk) 63.5 mm
Längd (metrisk) Totalt 63.5 mm
Material Plast
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 0.11 kg
Bredd (engelska) 3,25 tum.
Produkttyp Kyl/frys termometer
Beskrivning Flasksond
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frys, kyl, inkubator, värmeblock
Noggrannhet ±0,5 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 82.5 mm