Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Plus Termometer
Produktkod. 11715863 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +70 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11715863 -50 °C till +70 °C Varje
1 options
Produktkod. 11715863
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Övervakar noggrant temperaturer i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor
Fisher Scientific™ Traceable™ Refrigerator/Freezer Plus Termometern övervakar noggrant temperaturen i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp med innesluten temperaturbuffrad sensor.
Med 5mL rund flaska. Vaccinflaskan efterliknar vaccinets temperatur och passar i vaccinbrickan.
  • Sonden är förseglad i glykollösning
  • Flaskan isolerar sensorn från snabba temperaturförändringar när kylskåpsdörren öppnas
  • Övervakar höga/låga värden över natten, på helger eller under vilken tidsperiod som helst - en betydande fördel jämfört med läsbara glastermometrar
  • Temperaturintervallet är -58 till 158 °F och -50 till +70 °C med en upplösning på 0,1 grad och en noggrannhet på +/- 0,5C
  • Minsta/maximala minne
  • Högt och lågt inställbart larm
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,18 tum.
Mått (L x B x H) 3,25 x 2,5 x 0,6 tum. (8,3 x 6,35 x 1,5 cm)
För användning med (applikation) Övervakning av temperatur i frysar, vattenbad, värmeblock, inkubatorer och kylskåp
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 1.5 cm
Inkluderar Kardborreband™ , magnetremsor, spårbart certifikat och AAA-batteri
Längd (engelska) Kabel 120 tum.
Längd (engelska) Sond 11.2 ft.
Längd (metrisk) 83 mm
Längd (metrisk) kabel 3.4 m
Längd (metrisk) sond 3.17 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 110 g
Bredd (engelska) 2,5 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 3,25 tum.
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Övervakning av temperatur i frysen
Noggrannhet ±0,5 °C (± 0,9 °F) (mellan 0-50 °C)
Visa Digital
Bredd (metrisk) 6.35 cm