Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Relativ luftfuktighet/temperaturmätare
Produktkod. 11765843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Typ:
Digital fuktmätare
Gräv. Fukt-/temperaturmätare med avläsning
Gräv. Fukt/temperaturmätare utan minne
Höjd (metrisk):
10 cm
18 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11765843 Gräv. Fukt-/temperaturmätare med avläsning 10 cm Varje
11764186 Digital fuktmätare 10 cm Varje
11774186 Gräv. Fukt/temperaturmätare utan minne 18 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11765843
 Begränsad artikel
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Övervaka luftförhållandena i miljökammare, kemikalielagringsutrymmen, renrum, inkubatorer och lagerrum
Fisher Scientific™ Traceable™ Relativ luftfuktighet/temperaturmätare låter dig övervaka luftförhållandena i miljökammare, kemikalielagringsutrymmen, renrum, inkubatorer och lagerrum.
  • Fuktighetsområde: 25 till 95 % relativ luftfuktighet, noggrannhet: ± 3%RH (25 till 75)%RH,± 5%RH annars
  • Visar kontinuerligt och samtidigt relativ luftfuktighet (11-661-11) eller luftfuktighet/temperatur (11-661-12) i extra stora, 0,62 tum höga (1,5 cm) siffror
  • Tillverkad av slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plast
Med temperaturavläsning
  • Temperaturavläsning in° C eller° F; sträcker sig från 0° till 50 °C (32° till 122 °F)
  • Mäter 0,75 L x 3,25 W x 7 tum H (2 x 8 x 18 cm)
  • Nettovikt: 5 oz. (142 g)
  • Väggfäste ingår
Med temperaturavläsning och dubbla min./max. Minne
  • Temperaturavläsning in° C och° F; sträcker sig från 0° till 50 °C (32° till 122 °F)
  • Minsta och maximala minnen tillåter luftövervakning över natten, under helger eller för praktiskt taget vilken annan tidsperiod som helst
  • Mäter 0,62 L x 2,62 W x 3,87 tum H (2 x 7 x 10 cm)
  • Nettovikt: 2 oz. (57 g)
  • Väggfäste och bänkställ ingår
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™.
Uppfyllande
Katt. Nr. 11-661-13 uppfyller federala krav för CLIA-specifikation 493.1207 för övervakning av temperatur och luftfuktighet i kliniska laboratorier.
Specifikationer
Typ Gräv. Fukt-/temperaturmätare med avläsning
Fuktighetsområde 25 till 95 %
Upplösning 0.01
Noggrannhet ±3%RH (25 till 75)%RH,± 5%RH annars
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C (0 till 40 °C) annars± 2 °C
Visningstyp LCD
Material ABS-plast
Minne Lagrar och återkallar avläsningar av lägsta/maximitemperatur och luftfuktighet, displayen uppdateras varje sekund
Sensorer Solid State
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Temperaturupplösning 1 °F
Mått (L x B x H) 0,62 x 2,62 x 3,87 tum. (1,57 x 7 x 10 cm)
Längd (engelska) 0,62 tum.
Längd (metrisk) 1.57 cm
Bredd (engelska) 2,62 tum.
Bredd (metrisk) 7 cm
Höjd (engelska) 3,87 tum.
Höjd (metrisk) 10 cm
Vikt (engelska) 2,5 oz.
För användning med (applikation) Övervaka luftförhållandena i miljökammare, kemikalielagringsutrymmen, renrum, inkubatorer och lagerrum
Inkluderar Bänkställ, byt till+ läsa° F/° C, snabbreagerande solid-state-sensorer och två AAA-batterier
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST