Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Relativ luftfuktighet/temperaturmätare
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Fisher Scientific™ Traceable™ Relativ luftfuktighet/temperaturmätare låter dig övervaka luftförhållandena i miljökammare, kemikalielagringsutrymmen, renrum, inkubatorer och lagerrum.
- Fuktighetsområde: 25 till 95 % relativ luftfuktighet, noggrannhet: ± 3%RH (25 till 75)%RH,± 5%RH annars
- Visar kontinuerligt och samtidigt relativ luftfuktighet (11-661-11) eller luftfuktighet/temperatur (11-661-12) i extra stora, 0,62 tum höga (1,5 cm) siffror
- Tillverkad av slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plast
Med temperaturavläsning
- Temperaturavläsning in° C eller° F; sträcker sig från 0° till 50 °C (32° till 122 °F) med± 1 °C/° F noggrannhet
- Mäter 0,75 L x 3,25 W x 7 tum H (2 x 8 x 18 cm)
- Nettovikt: 5 oz. (142 g)
- Väggfäste ingår
Med temperaturavläsning och dubbla min./max. Minne
- Temperaturavläsning in° C och° F; sträcker sig från 0° till 50 °C (32° till 122 °F) med± 1 °C/° F noggrannhet
- Minsta och maximala minnen tillåter luftövervakning över natten, under helger eller för praktiskt taget vilken annan tidsperiod som helst
- Mäter 0,62 L x 2,62 W x 3,87 tum H (2 x 7 x 10 cm)
- Nettovikt: 2 oz. (57 g)
- Väggfäste och bänkställ ingår
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™.
Uppfyllande
Katt. Nr. 11-661-13 uppfyller federala krav för CLIA-specifikation 493.1207 för övervakning av temperatur och luftfuktighet i kliniska laboratorier.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gräv. Fukt/temperaturmätare utan minne |
| Fuktighetsområde | 25 till 95 % |
| Upplösning | 0.01 |
| Noggrannhet | ±3%RH (25 till 75)%RH,± 5%RH annars |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 50 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±1 °C (0 till 40 °C) annars± 2 °C |
| Visningstyp | LCD |
| Material | ABS-plast |
| Minne | Lagrar och återkallar avläsningar av lägsta/maximitemperatur och luftfuktighet, displayen uppdateras varje sekund |
| Sensorer | Solid State |
| Visa mer |