Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ RTD platina termometer
Produktkod. 11729765 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-100 °C till +300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11729765 -100 °C till +300 °C Varje
1 options
Produktkod. 11729765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5500.00 SEK
    4215.60 SEK / Paket med 1
    Save 1284.40 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
9V batteri och sond med 40 tum. (102 cm) kabel
Högprecision, hållbar termometer med platina RTD-sond och linjärt fuzzy logic- chip för drift med brett temperaturområde
Platina (100 ohm) fyrtråds RTD-sond kan användas i vätskor, luft/gas och halvfasta ämnen.
  • Upplösning: 0,01° under 200° och 0,1° över 200°
  • Noggrannhet:± (0,1 % + 0,2 °C) under 200° ,± (0,15 % + 0,5 °C) över 200°
  • Sondområde: -100° till +300 °C
  • Har HOLD-knapp för att frysa displayen och fånga avläsning
  • Felsäker display indikerar låg batterinivå och sondtillstånd
  • Lättläst LCD-skärm med hög kontrast med siffror på 0,51 tum (1,3 cm)
  • Avläsningarna uppdateras 2,5 gånger per sekund
  • Idealisk för experimentella applikationer och i svåra miljöer
  • Reproducerbar enknappsdrift minimerar operatörsfel i kvalitetskontrollmiljöer
  • Används för att mäta temperaturer i jord, mat, ugnar, kyvetter, gassystem, reagenser, vattenbad, avloppsvatten, inkubatorer, kemiska lösningar, petroleumprodukter och extrem kyla
Beställningsinfo
Enhetens mått: 1,25 L x 3W x 7 tum H (3,2 x 7,6 x 17,8 cm); Vikt: 9,5 oz. (269 g); Sonden mäter 6 tum; Total längd: 12 tum.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Kalibreringspunkter 0, 50 och 100 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,13 tum.
Mått (L x B x H) 4 x 3 x 7 tum. (10,1 x 7,6 x 17,8 cm)
För användning med (applikation) Lab och växtanvändning
Höjd (engelska) 16,9 cm
Höjd (metrisk) 17.8 cm
Inkluderar 9 V batteri och sond med 40 tum. (102 cm) kabel
Längd (engelska) Sond 9 tum
Längd (metrisk) 101 mm
Längd (metrisk) sond 22.8 cm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 9,5 oz.
Vikt (metrisk) 200 g
Bredd (engelska) 3 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4 tum
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -148 °F
Min. Temperatur (metrisk) -100 °C
Temperaturområde (metriskt) -100 °C till +300 °C
Noggrannhet 0,5 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 7.6 cm