Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Ljudnivåmätare
Produktkod. 11794266 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Frekvens:
500 Hz till 10 KHz eller 30 Hz till 10 KHz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Frekvens Förpackningsstorlek
11794266 500 Hz till 10 KHz eller 30 Hz till 10 KHz Varje
1 options
Produktkod. 11794266
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mätaren tar emot ljud genom en 1/2-tums kondensatormikrofon.
Upplösningen är 0,1dB med noggrannhet på± 2 db. Svarstiden kan ställas in på snabb (0,2 sekunder) eller långsam (1,5 sekunder). MAX HOLD-funktionen behåller den högsta avläsningen som registrerats för senare visning. Inspelares uttag tillåter att fånga avläsningar (AC och DC mV/dB) för användning med de flesta sjökortsskrivare.
  • Tre decibelintervall för större precision
  • Justerbara svarstider
  • Mäter låg (30,0 till 80,0 dB), medium (50,0 till 100,0 dB), hög (80,0 till 130,0 dB)
Beställningsinfo
Mått: 3L x 1B x 3 in.H (25,4 x 7,6 x 2,5 cm). Nettovikt: 91/2 oz. (269 g). Dessutom medföljer 9V alkaliskt batteri och väska.
Certifikat
Levereras med individuellt serienummer ISO 7025-certifikat som indikerar spårbarhet till NIST .
Uppfyllande
Möter IEC 651 Typ 2-standarder genom att tillhandahålla viktningar för både A (frekvenser från 500 till 10 kHz) och C (frekvenser från 30 till 10 kHz).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Spårbart certifikat, IEC 651 Typ 2, OSHA
Mått 3 x 1 x 3 tum. (7,62 x 2,54 x 7,62 cm)
Produkttyp Ljudnivåmätare
Frekvens 500 Hz till 10 KHz eller 30 Hz till 10 KHz
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Inkluderar 9 V alkaliskt batteri, väska, 0,5 tum kondensatormikrofon, inspelaresuttag, gängad stativinsats
Längd (engelska) 3 tum
Längd (metrisk) 7.62 cm
Mätområde 35 till 80 dB låg, 50 till 100 dB medium, 80 till 130 dB hög
Upplösning 0.1 dB
Svarstid 0,2 sek. snabbt, eller 1,5 sek. långsam
Vikt (engelska) 9,5 oz.
Vikt (metrisk) 269.32 g
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 2.54 cm