Beskrivning
Överför och väger kristaller, granulerat material, fasta ämnen, vätskor, fällningar, kemikalier och dyrt material.
- Balans med digital display finns i det greppvänliga handtaget
- Treläges, soft-touch-knappar i handtaget tarera, håller displayen och byter gram/ounce
- LCD indikerar lågt batteri
- Stor skopa minimerar spill
- Kemisk- och korrosionsbeständig ABS-plast överför material utan att klibba
- Skopa rymmer 32 ml/1,1 fl. oz och skovolymen är 32 cm 3 /1,95 cu. i.; lossnar från balansen för diskmaskinssäker rengöring
- Markeringarna på skopan graderade från 5 till 30 ml
- Viktområde: 0,0 till 10,580 oz. (0,0 till 300,0 g ) Läsbarhet: 0,005 oz. (0,1 g)
- Nivåläge repeterbarhet: 0,1 g
- Taraintervall: 0 till 450 g
- Linjäritet:± 0,2 g
- Mått: 9 x 2 x 1 tum. (22,9 x 5,1 x 2,5 cm)
- Vikt: 3 oz. (85 g)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Automationsgränssnitt | Soft touch-knappar |
| Batterityp | AAA |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Kapacitet | 300 g |
| Visningstyp | LCD |
| Läsbarhet | 0.1 g |
| Inkluderar | Två AAA-batterier |
| Linjäritet | ±0,2 g |
| Material | ABS-plast |
| Modell | 3475 |
| Show More |