Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Stick-It Mini-klocka
Produktkod. 11745833 Handla allt Fisherbrand Produkter
Visa:
Analog
Produktkod. 11745833
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Traceable™ Stick-It Mini-Clock är idealisk för enskilda arbetsområden med lättlästa ljusa visare och vit svepande sekundvisare.
  • Den exakta kvartskristallnoggrannheten är 0,013 %
  • O-ringstätad metallhölje är vattentät/dammtät
  • Platt botten tillåter stående på hylla, skrivbord eller bänk
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Mini klocka
Noggrannhet 0.013%
Upplösning 1 sekund
Visa Analog
Material Robust metall
Djup (engelska) 0,3 tum.
Djup (metriskt) 0.76 cm
Diameter (engelska) Yttre 1,6 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4.06 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderar Kardborreband™ , dubbelbakad tejp, 2 års batteri och spårbara certifikat
För användning med (applikation) Perfekt för enskilda arbetsområden med lättlästa ljusa händer och vit svepande second hand
Kvantitet 1 st
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST