Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Varvräknare med röd LED-pekare
Produktkod. 11744276 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Räckvidd:
10 till 99 999 rpm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11744276 10 till 99 999 rpm Varje
1 options
Produktkod. 11744276
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
9V batteri
Beröringsfri, handhållen peka och skjut. Precisionskvartskristall säkerställer stabila, repeterbara resultat. Designad för att mäta centrifuger, pumpar, rullar, axlar, växlar, motorer och rörliga ytor.
  • Femsiffrig upplösning är 0,001, 0,01, 0,1 eller 1, beroende på visade varv
  • HOLD-knappen fryser resultaten
  • Noggrannheten är 0,04 %± 2 siffror
  • 0,50 tum. (1,2 cm) höga LCD-siffror kan läsas från 10 fot.
  • Låg batterinivå visas på displayen
  • Slagtåligt ABS-hus
  • Mått: 4,75 x 1,75 x 1,25 tum. (12 x 4 x 3 cm)
  • Vikt: 4 oz. (113 g)
Att använda
  • Optiska beröringsfria mätningar görs genom att placera en bit självhäftande reflekterande tejp (30 tum. [76cm] tejp medföljer) på det roterande föremålet
  • Rött LED-ljus låser på tejpen och räknar rotationer
  • På två sekunder ger den stenhårda svar från 10 till 99 999 rpm
Certifikat
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat tillhandahållet från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium som indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Varvräknare med röd LED-pekare
Noggrannhet 0,04 %± 2 siffror
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerat spårbart certifikat tillhandahållet från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium som indikerar spårbarhet till+ standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Inkluderar 9 V batteri
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113 g
Visningstyp LCD
Räckvidd 10 till 99 999 rpm
Upplösning 0,001, 0,01, 0,1 eller 1
För användning med (applikation) Mät centrifuger, pumpar, rullar, axlar, växlar, motorer och rörliga ytor.