Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Termometer/klocka/fuktighetsmätare
Produktkod. 11725843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förpackningsstorlek
11725843 Varje
1 options
Produktkod. 11725843
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Indeholder
1,5V AAA-batteri, inbyggt stativ och väggfäste
Mäter omgivningstemperatur, relativ luftfuktighet och visar tid.
Mäter omgivningstemperatur, relativ luftfuktighet och visar tid. Fisherbrand™ Traceable™ Termometer/klocka/fuktighetsmonitorer är designade för enkel användning, noggrannhet och tillförlitlighet i industriella, utbildnings-, sjukhus- och statliga laboratorier. De är idealiska för användning i inkubatorer, förråd, torkkammare, huvar, renrum, miljöskåp och allmänna labbapplikationer.
  • Treraders LCD-skärm med 0,5 tum (13 mm) siffror.
  • Dubbla intervall: 0° till 50 °C och 32° till 122 °F
  • Nedfällbart staffli för skrivbordsbruk
  • Växla valbara Celsius- eller Fahrenheit-avläsningar
  • Relativ luftfuktighet är 20 till 90 %, upplösningen är 1 % RH och noggrannheten är± 8 %
  • Minnet återkallar högsta och lägsta temperatur- och luftfuktighetsavläsningar
  • Klockan visar tid på dygnet till minut, med en noggrannhet på 0,0190 sekunder
  • Lättläst LCD rapporterar temperatur med noggrannhet till± 1 °C och upplösning till 0,1 C/°° F
Ordreinfo
Övergripande mått: 4,25 L x 2,25 W x 0,5 tum. H (10,8 x 5,7 x 1,3 cm)
Certificeringer
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Tekniske data
Typ Hygrometer
Fuktighetsområde 20 till 90 %
Upplösning 0,1 °C
Noggrannhet ±1 °C,± 5 % (mellanklass) till +± 8 % (slutet av intervallet) RH
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Visningstyp LCD
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 122 °F
Mått (L x B x H) 4,25 x 2,25 x 0,5 tum. (10,8 x 5,7 x 1,3 cm)
Längd (engelska) 4,25 tum
Längd (metrisk) 10.8 cm
Bredd (engelska) 2,25 tum.
Bredd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Vikt (engelska) 2,5 oz.
Vikt (metrisk) 71 g
För användning med (applikation) Inkubator, förråd, torkkammare, huvar, renrum, miljöskåp och allmänna labbapplikationer
Inkluderar 1,5V AAA-batteri, inbyggt stativ och väggfäste
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.