Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Thermometer with Recorder Output
Produktkod. 11769765 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +1300 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
11769765 -50 °C till +1300 °C
1 options
Produktkod. 11769765
Traceable™ Thermometer with Recorder Output ideal for monitoring chambers, cleanrooms, food processing, laboratories, and all temperature-sensitive manufacturing operations.
  • Range is -50° to +1300°C and -58° to +1999°F with an accuracy of ±0.3% of the reading plus 1°C
  • Included Probe Range: -40°C to 250°C continuous or 300°C short-term
  • Resolution is 0.1° from -50° to ퟟ.9° and 1° for all other readings
  • MAXIMUM button captures highest reading
  • HOLD button freezes display to capture current reading
  • Portable, measures 2.75 L x 5.25 W x 1.25 in. H (7 x 13 x 3 cm)
Beställningsinfo
Uses all Type-K thermocouple probes. For accessory stainless-steel Type-K probe with handle, see 15-078-2B.
Certifikat
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™; indicates traceability to standards provided by NIST™.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 2.75 x 5.25 x 1.25 in. (7 x 13 x 3.17 cm)
För användning med (applikation) Monitoring chambers, cleanrooms, food processing, laboratories and all temperature-sensitive manufacturing operations
Höjd (engelska) 1.25 in.
Höjd (metrisk) 3.17 cm
Inkluderar 9 V Battery, Recorder Output Jack, Type-K Beaded Probe with 4 ft. long (1.2 m) cable (for replacement, order 15-077-45)
Längd (engelska) Kabel 36 in.
Längd (metrisk) 70 mm
Längd (metrisk) kabel 91.44 cm
Material Plastic
Sondtyp Type K
Upplösning 1°C
Vikt (engelska) 5.5 oz.
Vikt (metrisk) 155.92 g
Bredd (engelska) 5.25 in.
Produkttyp Digital Thermometer
Längd (engelska) 2.75 in.
Max. Temperatur (engelska) 2000°F
Max. Temperatur (metrisk) 1300°C
Min. Temperatur (engelska) -58°F
Min. Temperatur (metrisk) -50°C
Temperaturområde (engelska) -58°F to +1999°F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +1300 °C
Kalibrerad Yes
För användning med (utrustning) Monitoring Chambers
Batterityp 9 V
Noggrannhet 1°C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 13 cm