Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Termometer med tid/datum, max/min minne
Produktkod. 11775843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (engelska) Sond:
1,5 tum
2,5 tum
Sondtyp:
Flasksond
Nedsänkbar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (engelska) Sond Sondtyp Förpackningsstorlek
11775843 1,5 tum Nedsänkbar Varje
11755853 2,5 tum Flasksond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11775843
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Öppna ställ för bänkskiva, väggmonteringsöppning, Velcro™ att fästa på vilken yta som helst, AAA Alkaline-batteri, slagkraftig ABS-plastfodral
Visar exakt tid och datum när lägsta och högsta temperatur inträffade
Visar exakt tid och datum när lägsta och högsta temperatur inträffade. Fisher Scientific™ Traceable™ Termometrar med tid/datum, max/min minne är perfekta för långtidsinspelning och idealiska för övervakning av lösningar, kylskåp, rumstemperatur och inkubatorer.
  • Visar aktuella, lägsta och högsta temperaturer
  • Displayen visar min/max för omgivnings- eller sondtemperatur, tid på dagen och månad/dag
  • Dränkbar sond; trådmonteringsfäste tillåter enkel sondplacering
  • Sensor i rostfritt stål och 6 fot. (1,8 m) kabel fungerar exakt även när båda är under vatten
  • Sensordiameter: 0,18 tum; längd: 1,5 tum.
  • Upplösningen är 0,5° ; noggrannhet,± 1,5 °C
  • Mått: 3,5 L x 3,5 W x 1 tum H (8,9 x 8,9 x 2,5 cm)
  • 15-077-976 levereras med speciell flasksond speciellt för kyl-/frysapplikationer
Beställningsinfo
Ersättningsbatteri är Cat. nr 02-440-3A
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,18 tum.
Mått (L x B x H) 3,5 x 3,5 x 1 tum. (8,9 x 8,9 x 2,5 cm)
För användning med (applikation) Övervakningslösningar, kylskåp, rumstemperatur och inkubatorer.
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.5 cm
Inkluderar Öppna ställ för bänkskiva, väggmonteringsöppning, Velcro™ att fästa på vilken yta som helst, AAA Alkaline-batteri, slagkraftig ABS-plastfodral
Längd (engelska) Kabel 72 tum.
Längd (engelska) Sond 1,5 tum
Längd (metrisk) 89 mm
Längd (metrisk) kabel 182.8 cm
Längd (metrisk) sond 3.81 cm
Material ABS-plast
Modell Spårbar termometer med dränkbar sond för övervakning av lösningar och kylskåp
Sondtyp Nedsänkbar
Upplösning 0,5 °C
Vikt (engelska) 3,5 oz.
Vikt (metrisk) 90 g
Bredd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 3,5 tum
Max. Temperatur (engelska) 176 °F
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1,5 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8.9 cm