Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital trekanals larmtimer med trippellinje LCD
Produktkod. 11725863 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11725863 99 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 11725863
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
AAA alkaliskt batteri för upp till två års användning och kemikaliebeständigt ABS plastfodral.
Noggrannhet på 0,001 %
Fisher Scientific™ Traceable™ Tre-kanals larmtimer med triple-line LCD erbjuder tre-kanals timing med individuell eller samtidig start.
  • Display med tre rader
  • En sekunds upplösning
  • “Genom-noll” funktion räknar ner, larmar och räknar upp
  • Räknar ner och upp samtidigt
  • Time-out-läge
  • Minnesåterställning återgår automatiskt till förinställd tid
  • Larmvolymen är justerbar
  • Visuellt och akustiskt larm fungerar i en minut eller kontinuerligt
  • Tidsklocka med AM/PM-indikatorer
  • Fyra gummifötter håller instrumentet från våt bänk
  • LCD-skärmen är 0,75 in.H (9,5 mm)
  • Tidsintervall: 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder till 1 sekund
  • Stoppur: 1 sekund till 99 timmar, 59 minuter, 59 sekunder
  • Noggrannhet: 0,001 %
Beställningsinfo
Nettovikt: 3 oz. (85 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerat spårbart certifikat tillhandahållet från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 99 timmar. 59 min 59 sek
Larm Ljud/visuellt
Noggrannhet 1e-005
Upplösning 1 sekund
Visa LCD
Mått (L x B x H) 1 x 3 x 3,25 tum. (2,54 x 7,62 x 8,22 cm)
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 2.54 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.62 cm
Höjd (engelska) 3,25 tum.
Höjd (metrisk) 8.22 cm
Vikt (engelska) 3 oz.
Vikt (metrisk) 85.04 g
Inkluderar AAA alkaliskt batteri för upp till +två års användning och kemikaliebeständigt ABS plastfodral.
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST