Innehåller
Magnet, 1,5 års alkaliskt batteri
Klipps till din labbrock, bälte, anteckningsbok, urklipp eller var som helst. Fisher Scientific™ Traceable™ Clip-It timern räknar ner, larmar och fungerar som ett stoppur. Högt pipande larm ljuder i 60 sekunder eller kan tystas manuellt.
- Med klämma och magnetisk baksida
- En tidskanal och en enradsdisplay
- Time-out-läge
- Timerintervall: 100 timmar till 1 sek.
- Noggrannhet: 0,01 %
- Upplösning: 1 sek.
- Larm: 1 min., tystas automatiskt eller manuellt
- Skärm: 0,33 tum. H LCD
- Mått: 5,1 L x 3,8 cm W (2 x 1,5 tum)
Certifikat
A Traceable™ certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handhållen timer |
| Tidsintervall | 100 timmar. till 1 sek. |
| Larm | 1 min. |
| Noggrannhet | 5e-005 |
| Upplösning | 1 sekund |
| Visa | LCD |
| Batterityp | Silveroxid |
| Höjd (engelska) Display | 0,12 tum |
| Höjd (metrisk) display | 0.3 cm |
| Vikt (engelska) | 0,5 oz. |
| Visa mer |