Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Total-intervall termometer
Produktkod. 11749765 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +1370 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11749765 -200 °C till +1370 °C Varje
1 options
Produktkod. 11749765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1895.00 SEK
    1599.04 SEK / Paket med 1
    Save 295.96 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
PVC-skyddshölje med utfällbart stativ; tre AAA-batterier (kraftenhet för ett års rutinanvändning); Typ-K pärlförsedd sond med 4 fot lång (1,2 m) kabel
Teknologiskt avancerad termometer i fickstorlek med vattentätt fodral
Tillverkad av stöttålig ABS-plast Fisherbrand Traceable Total-Range Termometer är designad för grov hantering. Vattentåligt fodral stoppar smuts, damm, ångor och vatten.
Funktioner
  • Snabbsvarsmikroprocessoruppdateringar visas två gånger per sekund
  • Termometern visar från -200° till 1370 °C/-328° till 2498 °F, med en upplösning på 0,1° och 1°
  • Sondområde (levereras med enheten): -40° till °250 C kontinuerligt eller °300 C kortvarigt; accepterar alla Type-K termoelement
  • Noggrannhet:± 1 °C mellan -50 °C till 740 °C, annars± 2 °C
  • Jumbo-storlek, 0,62 tum. (15,7 mm) siffror, knapp för bakgrundsbelysning
  • HOLD-knappen fryser displayen för att fånga aktuell avläsning
Funktioner
  • Växlar från° F till° C med en knapptryckning
  • Återkallar lägsta och högsta temperaturavläsningar som registrerats när som helst
  • Larmet ljuder när temperaturen stiger över eller understiger höga/låga börvärden
  • Uppräkningstimerlarm kan ställas in från 23 timmar, 59 minuter till 1 minut
Beställningsinfo
Mått: 7L x 3,25 W x 1,5 tum. H (17,8 x 8,3 x 3,8 cm). Vikt: 8 oz. (227 g). Använder alla Type-K termoelementsonder.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 7 x 3,2 x 1,5 tum. (17,8 x 8,3 x 3,81 cm)
Höjd (engelska) 1,5 tum
Höjd (metrisk) 3.81 cm
Inkluderar PVC-skyddshölje med utfällbart stativ; tre AAA-batterier (kraftenhet för ett års rutinanvändning); Typ-K pärlförsedd sond med 4 fot lång (1,2 m) kabel
Längd (engelska) Kabel 48 tum
Längd (metrisk) 178 mm
Längd (metrisk) kabel 121.92 cm
Material ABS-plast
Sondtyp Typ K termoelement
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 8 oz.
Vikt (metrisk) 227 g
Bredd (engelska) 3,2 tum.
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 7 tum
Max. Temperatur (engelska) 2500 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1370 °C
Min. Temperatur (engelska) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +2498 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +1370 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8.3 cm