Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Tryck på Varvräknare
Produktkod. 11734276 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Räckvidd:
10 000 till 99 999
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Räckvidd Förpackningsstorlek
11734276 10 000 till 99 999 Varje
1 options
Produktkod. 11734276
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
9V batteri
Enkel kontaktmanövrering med exakta avläsningar.
Rör vid valfri roterande yta med den konvexa spetsen, trattens konkava spets eller hastighetshjulet för resultat på två sekunder.
  • Designad för att mäta centrifuger, pumpar, rullar, axlar, växlar, motorer och rörliga ytor
  • Visar rpm från 10 000 till 99 999 med 0,001, 0,01, 0,1 eller 1 upplösning
  • Rapporterar resultat i 3.0000 till 30.000 fot/min., 1.000 till 10.000 yards/min., 1.000 till 9999,9 meter/min. med upplösning på 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1 (beroende på visade varv)
  • HOLD-knappen fryser läsningen
  • Precisionskvartskristall säkerställer stabila, repeterbara resultat
  • 0,50 tum. (1,2 cm) Hög LCD-skärm kan avläsas från 10 fot
  • Låg batterinivå anges
  • Slagtåligt ABS-hus
Beställningsinfo
  • Mått: 4,75 x 1,75 x 1,25 tum. (12 x 4 x 3 cm)
  • Vikt: 4 oz. (113 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls som indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Varvräknare
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls som indikerar spårbarhet till+ standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Inkluderar 9 V batteri
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113 g
Visningstyp LCD
Räckvidd 10 000 till 99 999
Upplösning 0,001, 0,01, 0,1 eller 1
För användning med (applikation) Mät centrifuger, pumpar, rullar, axlar, växlar, motorer och rörliga ytor