Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Timer med tre skärmar
Produktkod. 11705873 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
19 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11705873 19 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 11705873
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Batteri, magnetisk baksida, Traceable™ Certifikat
Treradsdisplay tillåter nedräkning av tre tester samtidigt
Perfekt timer för att ägna sig åt ett test som kräver flera olika tider
  • Få timing snabbare, —hämta alla kanalers inställningar direkt
  • Använd som en nedräkningstimer, räkna upp stoppur eller klocka
  • Räkna upp till 24 timmar, räkna ner till 20 timmar
  • Visar tiden som förflutit sedan larmet
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
Beställningsinfo
Mått: 0,87 L x 2,5 W x 3,12 tum. H (2 x 6 x 8 cm); Nettovikt: 3 oz. (85 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 19 timmar. 59 min 59 sek
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1/100 sek. - Uppräkningsläge; 1 sek. - Nedräkningsläge
Visa Digital LCD
Antal kanaler 3
Färg Svart
Höjd (engelska) Display 0,5 tum
Vikt (engelska) 3 oz.
Vikt (metrisk) 0.09 kg
Inkluderar Batteri, magnetisk baksida, spårbart certifikat