Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Väggklocka med 12 tum. Diameter ansikte
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Innehåller
Damm- och stänktåligt fodral, väggmonteringsskruv och ett AA- batteri.
Stabil laboratorieväggklocka med svepande sekundvisare.
- Klockan visar tiden till sekunden med 0,01 % kvartskristallnoggrannhet
- Urtavla med en diameter på 12 tum (25 cm).
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Analog klocka |
| Noggrannhet | 0.0001 |
| Visa | Analog |
| Diameter (engelska) Yttre | 30,08 cm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 30.5 cm |
| Inkluderar | Damm- och stänktåligt fodral, väggmonteringsskruv och ett AA-batteri |
| För användning med (applikation) | Stabil laboratorieväggklocka med svepande sekundvisare |
| Kvantitet | Varje |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |