Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentät mattermometer med hållare, mattermometer
Produktkod. 11769715 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Mat termometer
Ultra mattermometer
Noggrannhet:
±0,4 °C
±1,5 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Noggrannhet Förpackningsstorlek
11769715 Ultra mattermometer ±0,4 °C Varje
11795853 Mat termometer ±1,5 °C Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11769715
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Unik hållare gör att hålsond kan placeras på valfri höjd när den är fäst på bägare, cylindrar eller kar
Unik hållare gör att piercingproben kan placeras på valfri höjd när den är fäst på bägare, cylindrar eller kar. Med en knapptryckning, Fisher Scientific™ Traceable™ Vattentät mattermometer visar min. och max. temperaturer under vilken tidsperiod som helst.
  • Området är -50 till +300 °C (-58 till +572 °F)
  • Upplösningen är 0,1° från -20 till +200° (1° annat)
  • Noggrannhet är± 1,5 °C eller± 0,4 °C vid testade punkter för Ultra™ Modell
  • Storlek: skaftlängd, 3,5 tum; skaftdiameter, 0,14 tum; total längd, 7,25 tum.
Certifikat
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. Indicates traceability to standards provided by NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
För användning med (applikation) Matlabb, livsmedelsbearbetning, matlagning och bryggning
Inkluderar Sond i rostfritt stål, sondhållare, nyckelring och snodd
Längd (engelska) Sond 3,5 tum
Längd (metrisk) 184 mm
Längd (metrisk) sond 8.8 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.4 g
Produkttyp Ultra mattermometer
Längd (engelska) 7,25 tum.
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,4 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm