Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentät mattermometer med hållare, mattermometer
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterDescription
Unik hållare gör att piercingproben kan placeras på valfri höjd när den är fäst på bägare, cylindrar eller kar. Med en knapptryckning, Fisher Scientific™ Traceable™ Vattentät mattermometer visar min. och max. temperaturer under vilken tidsperiod som helst.
- Området är -50 till +300 °C (-58 till +572 °F)
- Upplösningen är 0,1° från -20 till +200° (1° annat)
- Noggrannhet är± 1,5 °C eller± 0,4 °C vid testade punkter för Ultra™ Modell
- Storlek: skaftlängd, 3,5 tum; skaftdiameter, 0,14 tum; total längd, 7,25 tum.
Certifications
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. Indicates traceability to standards provided by NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Diameter (engelska) Sond | 0,14 tum. |
| För användning med (applikation) | Matlabb, livsmedelsbearbetning, matlagning och bryggning |
| Inkluderar | Sond i rostfritt stål, sondhållare, nyckelring och snodd |
| Längd (engelska) Sond | 3,5 tum |
| Längd (metrisk) | 184 mm |
| Längd (metrisk) sond | 8.8 cm |
| Material | ABS-plast |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Vikt (engelska) | 1 oz. |
| Show More |