Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentät mattermometer med hållare, mattermometer
Produktkod. p-3691728 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Mat termometer
Ultra mattermometer
Noggrannhet:
±0,4 °C
±1,5 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11769715
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Unik hållare gör att hålsond kan placeras på valfri höjd när den är fäst på bägare, cylindrar eller kar
Unik hållare gör att piercingproben kan placeras på valfri höjd när den är fäst på bägare, cylindrar eller kar. Med en knapptryckning, Fisher Scientific™ Traceable™ Vattentät mattermometer visar min. och max. temperaturer under vilken tidsperiod som helst.
  • Området är -50 till +300 °C (-58 till +572 °F)
  • Upplösningen är 0,1° från -20 till +200° (1° annat)
  • Noggrannhet är± 1,5 °C eller± 0,4 °C vid testade punkter för Ultra™ Modell
  • Storlek: skaftlängd, 3,5 tum; skaftdiameter, 0,14 tum; total längd, 7,25 tum.
Certifikat
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. Indicates traceability to standards provided by NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NIST
Diameter (engelska) Sond 0,14 tum.
För användning med (applikation) Matlabb, livsmedelsbearbetning, matlagning och bryggning
Inkluderar Sond i rostfritt stål, sondhållare, nyckelring och snodd
Längd (engelska) Sond 3,5 tum
Längd (metrisk) 184 mm
Längd (metrisk) sond 8.8 cm
Material ABS-plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 28.4 g
Produkttyp Ultra mattermometer
Längd (engelska) 7,25 tum.
Max. Temperatur (engelska) 572 °F
Max. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,4 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm
Visa mer Visa mindre
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado