Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentät inomhus/utomhusklocka
Produktkod. 15263966 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visa:
Analog
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visa Förpackningsstorlek
15263966 Analog Varje
1 options
Produktkod. 15263966
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Traceable™ Vattentät inomhus/utomhusklocka är idealisk för tvättställen och tuffa miljöer.
  • Läsbar från 15 fot
  • O-ringstätat vattentätt/dammtätt ABS slagtåligt fodral
  • Klarblå, svepande sekundvisare med 0,01 % kvartskristallnoggrannhet och klockvisare i modern stil
  • Urtavlans diameter: 5 tum. (12,7 cm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Produkttyp Vattentät inomhus/utomhusklocka
Noggrannhet 0.01%
Upplösning 1 sekund
Visa Analog
Temperaturområde (engelska) -4 °F till +104 °F
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +40 °C
Diameter (engelska) Yttre 16,9 cm
Diameter (metrisk) Yttre 17.8 cm
Vikt (engelska) 12 oz.
Vikt (metrisk) 0.34 kg
Inkluderar AA-batteri, väggfäste och skruv
För användning med (applikation) Idealisk för tvättställen och tuffa miljöer
Kvantitet 1 st
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST