Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentät K termometer
Produktkod. 11789765 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-200 °C till +1300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11789765 -200 °C till +1300 °C Varje
1 options
Produktkod. 11789765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1960.00 SEK
    1820.50 SEK / Paket med 1
    Save 139.50 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Bärväska, 9V batteri, typ K pärlsond med 4 fot kabel, spårbart certifikat
Tekniskt avancerad, snabbläsande men ändå lättanvänd termometer använder alla termoelementssonder av typ K
Tekniskt avancerad, snabbläsning Fisher Scientific™ Traceable™ Vattentät K-termometer använder alla termoelementssonder av typ K.
Vattentät för att stänga ute fukt, stoppar smuts, damm, ångor och vatten.
  • Byt från° F till° C med en knapptryckning
  • Skärmen uppdateras 2,5 gånger per sekund
  • Stöttålig ABS-plastkonstruktion
  • Återkallar minimum- och maxtemperaturavläsningar
  • Differentialfunktionen visar skillnaden i temperatur från ett börvärde
  • Jumbo-storlek, 0,62 tum höga siffror är läsbara från 10 tums avstånd
  • Bakgrundsbelysningsknapp tillåter läsning i mörka områden
  • Håll knappen fryser displayen för att fånga aktuell avläsning
  • Omkopplingsområde: -200 till +1000 °C (-328 till +2372 °F)
  • Sondområde (levereras med enheten): -40 till °250 C kontinuerligt eller °300 C kortvarigt; accepterar alla Type-K termoelement
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Mått (L x B x H) 7,25 x 3 x 1,25 tum. (18,4 x 7,6 x 3,17 cm)
För användning med (applikation) Vattentät för att stänga ute fukt, stoppar smuts, damm, ångor och vatten
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.17 cm
Inkluderar Bärväska, 9V batteri, typ K pärlsond med 4 fot kabel, spårbart certifikat
Längd (engelska) Kabel 48 tum
Längd (metrisk) 184 mm
Längd (metrisk) kabel 121.92 cm
Material ABS-plast
Sondtyp Typ K termoelement
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 8 oz.
Vikt (metrisk) 220 g
Bredd (engelska) 3 tum
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 7,25 tum.
Max. Temperatur (engelska) 2372 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Min. Temperatur (engelska) -328 °F
Min. Temperatur (metrisk) -200 °C
Temperaturområde (engelska) -328 °F till +2372 °F
Temperaturområde (metriskt) -200 °C till +1300 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±0,3 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 7.6 cm