Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vattentät/ångsäker timer
Produktkod. 15359433 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 min. 59 sek.
Produktkod. Tidsintervall
15359433 99 min. 59 sek.
1 options
Produktkod. 15359433
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används i livsmedels-/dryckeslaboratorier, våtlabb, tvättområden och för akvakultur, högluftfuktighetsmiljöer och fältarbete.
Fisher Scientific™ Traceable™ Vattentät/ångtät timer används i livsmedels-/dryckeslaboratorier, våtlaboratorier, tvättområden samt för vattenbruk, högluftfuktighet och fältarbete.
  • Upplösning: 1 sekund.
Specifikationer
Produkttyp Vattentät/ångsäker timer
Tidsintervall 99 min. 59 sek.
Larm Audible
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa Digital
Vikt (engelska) 2,75 oz.
Vikt (metrisk) 77.96 g
Inkluderar Stativ, avtagbar sugkopp, batteri, spårbart certifikat
För användning med (applikation) Användning i livsmedels-/dryckeslaboratorier, våtlaboratorier, tvättområden, vattenbruk, miljöer med hög luftfuktighet, fältarbete
Certifikat och efterlevnad NIST