Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Bredområde termometer
Produktkod. 11719775 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-212 °C till +1200 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) unitSize
11719775 -212 °C till +1200 °C Varje
1 options
Produktkod. 11719775
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Bredområde termometer är certifierad spårbar för ISO 9000 och andra krav.
  • Upplösning: 0,1 °C eller° F från -200° till 640° , annars 1° ; mätarens noggrannhet± 1 °C
  • Stor, 0,5 tum. (1,3 cm) hög LCD-skärm är lätt att läsa
  • Minsta och maximala värden kan återkallas omedelbart
  • Enheten har bakgrundsbelyst display och timer
  • Använder J, K, T-sonder; datorutgång
  • Levereras med rostfri Type-K-sond med handtag
  • Storlek: 2,75 x 7 x 1,25 tum. (6,98 x 17,78 x 3,17 cm)
  • Vikt: 7 oz. (198,44 g)
Valfritt tillbehör: AC Adapter (15-079-650) kan köpas separat för att möjliggöra kontinuerlig användning av instrumentet.
Beställningsinfo
Kemikaliebeständigt, slagkraftigt ABS-plastfodral mäter 3,5 L x 1,25 B x 5,5 tum. H (8,9 x 3,2 x 14 cm). Den medföljande sonden är 0,12 dia. x 9 tum. L (3,2 mm x 23 cm), med 40 tum. L (102 cm) kabel; för ersättningssond, beställ 15-078-2B. Accepterar även lågpris Type-K Beaded Probe (15-077-45). Tillbehörssond för ytmätningar finns också. Se 15-078-2A.
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Mätning av temperatur i vätskor, luft/gas och halvfasta ämnen
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.17 cm
Inkluderar 9 V batteri, rostfritt stål, trippelfunktionstyp-K termoelementsond med handtag för halvfasta, flytande eller luft/gassystem
Längd (metrisk) 70 mm
Material ABS-plast
Sondtyp Typ K termoelement
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 6,5 oz.
Vikt (metrisk) 184 g
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 2,75 tum
Max. Temperatur (engelska) 2200 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1200 °C
Min. Temperatur (engelska) -350 °F
Min. Temperatur (metrisk) -212 °C
Temperaturområde (engelska) -350 °F till +2200 °F
Temperaturområde (metriskt) -212 °C till +1200 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 9 V
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8 cm