Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Workhorse™ Termometer
Produktkod. 11739775 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-50 °C till +1300 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) Förpackningsstorlek
11739775 -50 °C till +1300 °C Varje
1 options
Produktkod. 11739775
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    607.85 SEK / Paket med 1
    Save 92.15 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mätare med hög noggrannhet. Traceable™ Workhorse™ Termometern ger skarp avläsning i svagt eller starkt ljus och täcker ett brett temperaturområde. Den är också kompatibel med alla Type-K-sonder.
  • Justerbar offset på frontpanelen tillåter inställning av temperatur, intern kalibrering eller speciell sensor för ökad noggrannhet
  • Håll knappen fryser displayen för att fånga aktuell avläsning
  • Termometerns räckvidd: -58° till +2372 °F / -50° till +1300 °C
  • Sondområde (levereras med enheten): -40 till °250 C kontinuerligt eller °300 C kortvarigt; accepterar alla Type-K termoelement
  • Noggrannhet:± 1 °C + 0,75 % mellan 0° och 500 °C (32° och 932 °F; ±1 °C +1 % mellan 500° och 750 °C (932° och 1382 °F); ±1 °C + 2 % mellan 750° och 1000 °C (1382° och 1832 °F); ±3 °C + 4 % mellan 1000° och 1200 °C (1832° och 2192 °F); ±2°C vid -20° ; ±3°C vid -40° ; ±4°C vid -50°
  • Upplösning: 0,1° mellan -50° och +200° ; (annars 1° )
  • Mått: 2,75 x 5,5 x 1,25 tum. (69 x 138 x 31 mm)
  • Vikt: 6 oz. (0,2 kg)
  • Sondmått: 0,13 dia. x 5 tum. (3 x 125 mm)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelska) Sond 0,13 tum.
Diameter (metrisk) sond 3.3 mm
Mått (L x B x H) 5,5 x 2,75 x 1,25 tum. (14 x 7 x 3,17 cm)
För användning med (applikation) Ger en skarp avläsning i svagt och mycket starkt ljus
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3.17 cm
Inkluderar Type-K-sond, bänkstativ, 9 V-batteri med 150 till 200 timmars kontinuerlig livslängd, bärväska
Längd (engelska) Sond 5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Längd (metrisk) sond 12.5 cm
Material Plast
Sondtyp Typ K termoelement
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 170 g
Bredd (engelska) 2,75 tum
Produkttyp Termometer
Längd (engelska) 5,5 tum
Max. Temperatur (engelska) 2372 °F
Max. Temperatur (metrisk) 1300 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +2372 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +1300 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp 9 V
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 7 cm