Läs mer
Fisherbrand™ TraceableLIVE™ WiFi-dataloggning: Barometriskt tryck, med fjärravisering
Produktkod. 15688085 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Fuktighetsområde:
5 till 95 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Fuktighetsområde Förpackningsstorlek
15688085 5 till 95 % Varje
1 options
Produktkod. 15688085
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nu med GRATIS TraceableLIVE prenumerationsplan (för en användare). Det enkla, effektiva och pålitliga sättet att hålla kontakten med dina kritiska miljöer. Håll kontakten med live och säker fjärrövervakning vart du än går TraceableLIVE™ WiFi-dataloggning: Barometriskt tryck.
  • Övervaka dina kritiska miljöer på distans - enheter ansluter till befintligt WiFi
  • Varningar: höga och låga gränser för övervakade parametrar, anslutningsavbrott, lågt batteri
  • Ingen lokal installation av programvara krävs; livedatasynlighet via webbläsare eller iOS/Android mobil
  • Användningsområden
  • 15-079-662 och -663: Övervaka CO2, temperatur och luftfuktighet
  • 15-079-664: Övervakar barometertryck, temperatur och luftfuktighet
  • Säker SSL-krypterad dataöverföring
  • Larmaviseringar tillgängliga via Mobile Push, E-post och SMS textmeddelande
  • Obegränsad skalbarhet: använda TraceableLIVE™ i enskilda miljöer eller ett helt nätverk av anläggningar
  • Flerpunktskalibrering spårbar till NIST
  • TraceableLIVE abonnemang krävs
När installationen är klar kan du:
  • Ställ in larmparametrar för enheten på distans
  • Se aktuella förhållanden i ditt labb var som helst
  • Generera datarapporter i realtid
  • Tilldela användaråtkomst för hela teamet
Traceable™ Certifikat:
Flerpunktskalibrering på ett individuellt numrerat spårbart certifikat som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet av mätningar till SI-enheterna genom NIST eller andra erkända nationella mätinstitut (NMI) som har undertecknat CIPM Mutual Recognition Agreement.
TraceableLIVE prenumerationsalternativ:
  • 15-710-065 1 års standardabonnemang
  • 15-710-066 2 års standardabonnemang
  • 15-710-067 1 års Premiumprenumeration
  • 15-710-068 2 års Premiumprenumeration
Specifikationer
Typ Datalogger
Visningstyp Digital
Larmtyper Mobil push-meddelande, E-post, SMS
Programvarutyp TraceableLIVE
Certifikat och efterlevnad Från ett ISO/IEC 17025 (Cert. No. 1750.01) A2LA ackrediterat kalibreringslaboratorium
Modell Parametrar: Barometertryck, temperatur, luftfuktighet
För användning med (applikation) Luftkvalitet, andningslaboratorier, biobränsleforskning, kontrollerad lagring, gröna hus
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3% RH (5-75%), annars± 5% RH
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Fuktighetsområde 5 till 95 %
Upplösning (relativ luftfuktighet) 0.01% RH
Temperaturupplösning 0,01°
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 131 °F
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 55 °C