Läs mer
Fisherbrand™ Miniblandare
Produktkod. 11507503 Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Alkemist
Bakterier
Blått är bra
DNA
Koffein
Kristaller
Periodiska systemet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11507503
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Line adapter, stir bar and instructions
Rymmer 1L. Fisherbrand™ Miniomrörare har ett omrörningsområde på 350 till 2000 rpm.
Val av sju nyckfulla toppplattadesigner.
  • Omrörningsområde: 350 till 2000 rpm
  • Omrörningskapacitet: 1L
  • Maximal kärldiameter: 8,5 cm
  • Power-on LED
  • Klar, kemiskt resistent nylonyta
  • Tuff, stabil plastbas
Beställningsinfo
Övergripande mått: 5,625 L x 5,625 W x 2,375 tum. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); för 120-230V
Garanti
Tre år
Specifikationer
Hastighet 350 till 2000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Nylon
Kapacitet 1 L
Visa LED
Form Triangulär
Spänning 120/220 V
Diameter (metrisk) Utsida 8.5 cm
Mått (L x B x H) 5,625 x 5,625 x 2,375 tum. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Höjd (engelska) 2,375 tum.
Höjd (metrisk) 6.6 cm
Längd (engelska) 5,625 tum.
Längd (metrisk) 14.3 cm
Bredd (engelska) 5,625 tum.
Bredd (metrisk) 14.3 cm
Elektriska krav 120-230V 50/60 Hz
Material Plast
Modell Alkemist
Typ Blandare