Läs mer
Fisherbrand™ Miniblandare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Alkemist
Bakterier
Blått är bra
DNA
Koffein
Kristaller
Periodiska systemet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Line adapter, stir bar and instructions
Val av sju nyckfulla toppplattadesigner.
- Omrörningsområde: 350 till 2000 rpm
- Omrörningskapacitet: 1L
- Maximal kärldiameter: 8,5 cm
- Power-on LED
- Klar, kemiskt resistent nylonyta
- Tuff, stabil plastbas
Beställningsinfo
Övergripande mått: 5,625 L x 5,625 W x 2,375 tum. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); för 120-230V
Garanti
Tre år
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 350 till 2000 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Nylon |
| Kapacitet | 1 L |
| Visa | LED |
| Form | Triangulär |
| Spänning | 120/220 V |
| Diameter (metrisk) Utsida | 8.5 cm |
| Mått (L x B x H) | 5,625 x 5,625 x 2,375 tum. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) |
| Höjd (engelska) | 2,375 tum. |
| Visa mer |