Läs mer
Fisherbrand™ Miniblandare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Alkemist
Bakterier
Blått är bra
DNA
Koffein
Kristaller
Periodiska systemet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beschreibung
Beinhaltet
Line adapter, stir bar and instructions
Val av sju nyckfulla toppplattadesigner.
- Omrörningsområde: 350 till 2000 rpm
- Omrörningskapacitet: 1L
- Maximal kärldiameter: 8,5 cm
- Power-on LED
- Klar, kemiskt resistent nylonyta
- Tuff, stabil plastbas
Bestellinformation
Övergripande mått: 5,625 L x 5,625 W x 2,375 tum. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); för 120-230V
Garantie
Tre år
Spezifikation
Spezifikation
| Hastighet | 350 till 2000 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | Nylon |
| Kapacitet | 1 L |
| Visa | LED |
| Form | Triangulär |
| Spänning | 120/220 V |
| Diameter (metrisk) Utsida | 8.5 cm |
| Mått (L x B x H) | 5,625 x 5,625 x 2,375 tum. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) |
| Höjd (engelska) | 2,375 tum. |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur