Läs mer
Fisherbrand™ Miniblandare
Produktkod. 12110970 Handla allt Fisherbrand Produkter
Modell:
Alkemist
Bakterier
Blått är bra
DNA
Koffein
Kristaller
Periodiska systemet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12110970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Line adapter, stir bar and instructions
Rymmer 1L. Fisherbrand™ Miniomrörare har ett omrörningsområde på 350 till 2000 rpm.
Val av sju nyckfulla toppplattadesigner.
  • Omrörningsområde: 350 till 2000 rpm
  • Omrörningskapacitet: 1L
  • Maximal kärldiameter: 8,5 cm
  • Power-on LED
  • Klar, kemiskt resistent nylonyta
  • Tuff, stabil plastbas
Beställningsinfo
Övergripande mått: 5,625 L x 5,625 W x 2,375 tum. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); för 120-230V
Garanti
Tre år
Specifikationer
Hastighet 350 till 2000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Nylon
Kapacitet 1 L
Visa LED
Form Triangulär
Spänning 120/220 V
Diameter (metrisk) Utsida 8.5 cm
Mått (L x B x H) 5,625 x 5,625 x 2,375 tum. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Höjd (engelska) 2,375 tum.
Höjd (metrisk) 6.6 cm
Längd (engelska) 5,625 tum.
Längd (metrisk) 14.3 cm
Bredd (engelska) 5,625 tum.
Bredd (metrisk) 14.3 cm
Elektriska krav 120-230V 50/60 Hz
Material Plast
Modell Blått är bra
Typ Blandare