Läs mer
Fisherbrand™ Miniblandare
Product Code. p-3006948 Shop All Fisherbrand Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Modell:
Alkemist
Bakterier
Blått är bra
DNA
Koffein
Kristaller
Periodiska systemet
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 11537503
Only null left
Add to basket
Add to basket
Includes
Line adapter, stir bar and instructions
Rymmer 1L. Fisherbrand™ Miniomrörare har ett omrörningsområde på 350 till 2000 rpm.
Val av sju nyckfulla toppplattadesigner.
  • Omrörningsområde: 350 till 2000 rpm
  • Omrörningskapacitet: 1L
  • Maximal kärldiameter: 8,5 cm
  • Power-on LED
  • Klar, kemiskt resistent nylonyta
  • Tuff, stabil plastbas
Order Info
Övergripande mått: 5,625 L x 5,625 W x 2,375 tum. H (14,3 x 14,3 x 6,6 cm); för 120-230V
Services
Tre år
Specifications
Hastighet 350 till 2000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Nylon
Kapacitet 1 L
Visa LED
Form Triangulär
Spänning 120/220 V
Diameter (metrisk) Utsida 8.5 cm
Mått (L x B x H) 5,625 x 5,625 x 2,375 tum. (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
Höjd (engelska) 2,375 tum.
Höjd (metrisk) 6.6 cm
Längd (engelska) 5,625 tum.
Längd (metrisk) 14.3 cm
Bredd (engelska) 5,625 tum.
Bredd (metrisk) 14.3 cm
Elektriska krav 120-230V 50/60 Hz
Material Plast
Modell Kristaller
Typ Blandare