Läs mer
Fisherbrand™ Vortex Mixer Tillbehör: Foam Insert Kit
Produktkod. p-4918636 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Blank Foam-insats
Foam Insert Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15776939
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Fisherbrand vortexblandare.
Även kompatibel med andra tillverkare' modeller; kontakta din Fisher Scientific Kundtjänstrepresentant för detaljer.
Foam Insert Variety Pack
  • Inkluderar skuminsatser för följande: 9 till 13 mm rörhållare, 14 till 19 mm rörhållare, 20 till 29 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Foam Insert Kit
För användning med (utrustning) Vortex mixer
Inkluderar 9 till 13 mm rörhållare, 4 till 19 mm rörhållare, 20 till 29 mm rörhållare