Specifikationer
| Rörstorlek | 9 till 13 mm, 14 till 19 mm, 20 till 29 mm |
| Produkttyp | Foam Insert Set |
| Material | Skumma |
| Diameter (metrisk) | 14 till 19 mm |
| För användning med (utrustning) | 9 till 13 mm rörhållare, 14 till 19 mm rörhållare, 20 till 29 mm |